Kluczowe dokumenty
TEM-CF400-AU-ET
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Gold Square Mesh
Extra Thick, size 400 mesh, box of 50
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
opakowanie
box of 50
rozmiar
400 mesh
Opis ogólny
A 20-30 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 400 mesh.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)