Kluczowe dokumenty
TEM-CF150-AU-TH
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Gold Square Mesh
Thick, size 150 mesh, box of 50
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
opakowanie
box of 50
rozmiar
150 mesh
Opis ogólny
A 10 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 150 mesh.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)