Kluczowe dokumenty
TEM-CF150AU50
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Gold Square Mesh
size 150 mesh, box of 50
Synonim(y):
CARBON FILM 150 MESH AU 50/BX
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
opakowanie
box of 50
rozmiar
150 mesh
Opis ogólny
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 150 mesh.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)