Kluczowe dokumenty
TEM-AUFT313-05
Sigma-Aldrich
Au-Flat R 1.2/1.3
Gold Grids, size 300 mesh, pack of 5
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
opakowanie
pack of 5
rozmiar
300 mesh
Opis ogólny
Posiadają wzór otworów 1,2 μm/1,3 μm na siatce 300 mesh Gold. Au-Flat zawiera dziurawą warstwę Au/Pd na złotej siatce, jest chemicznie obojętna i biologicznie kompatybilna. Au-Flat to ultrastabilne podłoże do próbek Cryo-EM z dziurawą warstwą ze stopu złota o grubości 45 nm na siatce ze złota o oczkach 3 mm. Au-Flat jest pochodną produktu C-Flat. Au-Flat poprawia jakość i rozdzielczość obrazu dzięki folii ze stopu złota, która zmniejsza ruch cząstek podczas obrazowania i znacznie zmniejsza ruch wywołany wiązką podczas obrazowania w porównaniu z foliami węglowymi. Folia Au-Flat jest znacznie mocniejsza niż folie węglowe i jest bardziej odporna na przepływ pracy Cryo-EM, w tym obsługę pęsety, wyładowania jarzeniowe, blotting, automatyczne ładowanie siatki i zamrażanie wgłębne. Zalety w porównaniu z innymi siatkami TEM z folii złotej: Mniej błędów Jaśniejszy kolor folii ze stopu Au/Pd w porównaniu z leżącą pod nią siatką ze złotej siatki ułatwia identyfikację "dziurawej" strony siatki podczas przygotowywania próbki. Zapewnia to, że próbka jest osadzana po właściwej stronie, a siatka jest ładowana i obrazowana we właściwej orientacji. Mocniejszy Au-Flat jest wytwarzany przy użyciu siatek ze złotej siatki, które są o około 6 mikronów grubsze niż typowe siatki Cryo-EM. Dzięki temu siatki są sztywniejsze i mniej podatne na zginanie lub odkształcanie. Zwiększona grubość jest w pełni kompatybilna z uchwytami bocznymi oraz automatycznymi ładowarkami.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)