TEM-0250-CU
Veco Speciment Grid
Copper, size 250 Square mesh , with Center Reference, vial of 100
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Polecane produkty
opakowanie
vial of 100
rozmiar
250 Square mesh , with Center Reference
Opis ogólny
Kwadratowa siatka z centralnym punktem odniesienia. Siatki miedziane, średnica 3,05 mm, grubość 0,8 mil. Podziałka 100, otwór 60, pręt 40 mikronów, 250 oczek Cu. Siatki Veco są najsztywniejszymi dostępnymi siatkami.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)