Kluczowe dokumenty
SYNV141005
Synthware conical bottom reaction vial
5 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware V141005, probówka reakcyjna
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware V141005
pojemność
5 mL
Opis ogólny
Fiolki o grubych ściankach mają wewnętrzne stożkowe dno i płaskie dno.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)