SYNS620008
Synthware™ 180 degree high vacuum valve with protected o-rings
size 0-8 mm
Synonim(y):
Synthware S620008
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S620008
Opis ogólny
Z dwoma bocznymi trzpieniami o średnicy 9 mm uszczelnionymi na lufie pod kątem 180° względem siebie. O-ringi 617 na wałku PTFE są zabezpieczone precyzyjnymi wycieraczkami PTFE. Wtyczka ma obrobiony integralny O-ring z PTFE, który stanowi główne uszczelnienie. Taka konstrukcja zapewnia doskonałe uszczelnienie próżniowe bez narażania materiałów innych niż PTFE na działanie chemikaliów.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)