Key Documents
SYNS101504
Synthware straight bore PTFE stopcock
bore size 4 mm, O.D. 10 mm stem, Plug Size: 15.2/30
Synonim(y):
Synthware S101504
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S101504
wymiary otworu
4 mm
Opis ogólny
With 1:5 PTFE plug and a threaded pressure nut. Stopcock barrels are polished to prevent PTFE plug from scratch.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)