Kluczowe dokumenty
SYNP160003
Synthware cylindrical pressure vessel, heavy wall
38 mL, O.D. × L 26 mm × 174 mm, #15 bushing
Synonim(y):
Synthware P160003, przewód ciśnieniowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware P160003
śr. zewn. × dł.
26 mm × 174 mm
pojemność
38 mL
dopasowywanie
#15 bushing
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cylindryczne zbiorniki o grubych ściankach mają gwint wewnętrzny do stosowania z tuleją PTFE 15 mm jako uszczelnieniem ciśnieniowym. Ta unikalna konstrukcja umożliwia ręczne dokręcanie i odkręcanie, zapewniając łatwy dostęp do zbiornika. O-ring jest umieszczony na tulei powyżej gwintu, co zapewnia lepsze uszczelnienie. Naczynia są przydatne w reakcjach ciśnieniowych i zastosowaniach takich jak polimeryzacja i analiza halogenów poprzez rozkład termiczny w obecności wapna. Kompletne urządzenie jest dostarczane ze zbiornikiem, tuleją PTFE i O-ringiem 617. *Ważne ostrzeżenia dotyczące szkła pod ciśnieniem: Ze względu na zmienne warunki nie możemy zagwarantować, że szklane naczynia nie pękną pod wpływem ciśnienia. Zawsze należy pracować za osłoną bezpieczeństwa.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)