SYNM181003
Synthware™ all-glass vacuum/inert gas manifold with hollow high vacuum stopcocks
number of ports, 3, Hose Connections: Front-left, Rear-right
Synonim(y):
Synthware M181003, kolektor próżniowy, jednostka próżniowa
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Właściwości
number of ports 3
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware M181003
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z podwójnie ukośnymi, wysokopróżniowymi szklanymi korkami o średnicy 4 mm, precyzyjnie szlifowanymi z odpowiednimi numerami na cylindrze i korku. Dolne komory próżniowe na korku są opróżniane za pomocą oddzielnego otworu w korku w celu utrzymania korka w beczkach korka. Belki mają średnicę 22 mm i są wyposażone w przednie lewe i tylne prawe złącza węża 10 mm. Odległość między korkami wynosi 75 mm od środka do środka.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)