Kluczowe dokumenty
SYNF762450
Synthware storage tube with standard taper side arm
capacity 50 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
Synonim(y):
Synthware F762450, storage tube with outer joint
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiały
black cap
cap (plug seal)
colorless tube
glass tube
round bottom
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F762450
pojemność
50 mL
rozmiar zaworu
0-4 mm
Opis ogólny
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)