SYNF761108
Synthware™ storage tube with standard taper side arm
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-8 mm
Synonim(y):
Synthware F761108, tuba magazynowa z przegubem zewnętrznym
About This Item
Polecane produkty
Materiały
black cap
cap (plug seal)
colorless tube
glass tube
round bottom
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F761108
pojemność
100 mL
rozmiar zaworu
0-8 mm
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNF761108-1EA | 4061832196107 |