Kluczowe dokumenty
SYNF606150F
Synthware Buchner funnel
150 mL, porosity: fine
Synonim(y):
Synthware F606150F, lejek filtrujący
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F606150F
pojemność
150 mL
150 mL
Opis ogólny
Z uszczelnionym szklanym dyskiem o podanej porowatości. Nie zalecane do filtracji, w której ciśnienie przekracza 15 psi. XC - bardzo gruba, C - gruba, M - średnia, F - drobna porowatość.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)