Kluczowe dokumenty
SYNF311450
Synthware recovery flask
50 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware F311450, oval shape flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F311450
pojemność
50 mL
50 mL
Opis ogólny
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)