Key Documents
SYNF221500
Synthware four neck round bottom flask with angled side necks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware F221500, 4-neck reaction flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
four-neck
round bottom
Połączenie
center joint: ST/NS14/20
side joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F221500
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)