Key Documents
SYNC376025
Synthware chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 53.0 mm × 254 mm
Synonim(y):
Synthware C376025, glass chromatograpy column
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS top24/40
klasa czystości
for chromatography
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C376025
metody
HPLC: suitable
śr. wewn. × dł.
53.0 mm × 254 mm
pojemność
500 mL
Opis ogólny
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)