Kluczowe dokumenty
SYNC364630C
Synthware chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
L 305 mm
Synonim(y):
Synthware C364630C, glass chromatograpy column
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
klasa czystości
for chromatography
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C364630C
Długość
305 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)