SYNC184323
Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 305 mm
Synonim(y):
Synthware C184323, szklana kolumna chromatograficzna
About This Item
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS top24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C184323
śr. wewn. × dł.
26.0 mm × 305 mm
przydatność
suitable for chromatography
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten produkt nie zawiera gruboziarnistej tarczy.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)