SYNA272250
Synthware™ anti-climb adapter
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A272250
pojemność
250 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Trap provides expanded volume for reactions that have a tendency to foam excessively. The inner vapor tube is sealed to the top of the The inner vapor tube is sealed to the top of thetrap to prevent entry into the condenser.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)