Kluczowe dokumenty
SYNA201924
Synthware reducing adapter
top joint: ST/NS 19/22, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware A201924, szklany adapter redukcyjny, adapter łączący
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A201924
Opis ogólny
Adapter redukcyjny 8629 jest używany do łączenia różnych standardowych rozmiarów złączy stożkowych. Dolne złącze (24/40) jest większe niż górne złącze (19/22).
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)