Kluczowe dokumenty
SLWSSD104K
Pyrex® Spare glass keys, straight key bore
bore 4.0 mm , key
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware SSD104K
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa
SSD104K
SciLabware
otwór
4.0 mm , key
śr. kurka
14.5 mm
Opis ogólny
  • Replacement keys for SSD: series stopcocks
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Supplied complete with key retaining device
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)