Kluczowe dokumenty
SLWSSD104
Pyrex® Stopcocks, plain arms
straight key bore, glass key, bore 4.0 mm , key
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware SSD104
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
glass key
producent / nazwa handlowa
SSD104
SciLabware
otwór
4.0 mm , key
ramię boczne śr. zewn. × grubość
10 mm × 1.5 mm
śr. kurka
14.5 mm
Opis ogólny
  • Gama szklanych zaworów odcinających spełniających wymagania normy DIN 12541
  • Wykonane ze szkła borokrzemianowego z wymiennym kluczem
  • Stopień szczelności spełnia wymagania normy DIN 12540
  • Dostarczane w komplecie z kluczem zabezpieczającym
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)