SLW4541/02
Accessories for Pyrex® Connection system screwcaps
spare 0.2 μm syringe filter for pressure compensation set (incl. 0.2 ?m syringe filter)
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 4541/02
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
producent / nazwa handlowa
4541/02
SciLabware
Opis ogólny
- Zakrętki systemu łączącego do butelek laboratoryjnych Pyrex GL 45 ułatwiają przenoszenie płynów w zamkniętym i sterylnym systemie, idealnym do laboratoriów chemicznych i biotechnologicznych.
- Zacznij od wyboru dwu- lub trzyportowej zakrętki systemu łączącego, a następnie dodaj adaptery i wkładki do mocowania rurek.
- Dostępne są cztery różne średnice rurek (OD; 1,6 mm, 3,0 mm, 3,2 mm i 6,0 mm).
- Dodatkowy zestaw kompensacji ciśnienia, który zawiera filtr membranowy z porami o wielkości 0,2 μm, umożliwia sterylne wyrównanie ciśnienia.
- Nieużywane porty można uszczelnić za pomocą zaślepki (4538/04).
- Komponenty są w pełni wymienne i kompatybilne zarówno z dwu-, jak i trzyportowymi zaślepkami.
- Nakrętki i komponenty są odporne na temperaturę do 140°C
- Możliwość sterylizacji w autoklawie i mycia w zmywarce
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)