SLW4503/60
Pyrex® Culture tube caps with insert
thread size 60 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 4503/60
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
rozmiar gwintu
60 mm
producent / nazwa handlowa
4503/60
SciLabware
Cechy i korzyści
- Zakrętka PBT z wkładką PTFE
- Wytrzymuje sterylizację gorącym powietrzem do 180 °C
- Autoklawowalny
- Wkładka nasadki jest wykonana z etylenu i propylenu z powłoką PTFE zapewniającą odporność chemiczną.
Inne uwagi
Tylko nasadka i wkładka.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SLW4503/60-5EA | 4061832442433 |