Merck
SLW3496/02AS
Pyrex® Class AS, Schellbach, with intermediate stopcock
10 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3496/02AS
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Właściwości
graduation 0.02 mL
producent / nazwa handlowa
3496/02AS
SciLabware
pojemność
10 mL
Opis ogólny
  • Zgodność z normami ISO 385 i DIN 12700
  • Z funkcją automatycznego zerowania
  • Kurek pośredni ułatwia spuszczanie cieczy z powrotem do zbiornika
  • Biurety wykonane z odpornego chemicznie szkła borokrzemowego Pyrex i wyposażone w stożek 29/32 1553
  • Niebieska emaliowana podziałka z paskiem Schellbacha
  • Korek z kluczem PTFE o średnicy 1,5 mm
Rurka biurety Schellbach z pionowym białym paskiem i centralną niebieską wstążką
  • ułatwia dokładny odczyt menisku
  • dokładna pozycja menisku jest wyraźnie określona w miejscu, w którym niebieska wstążka dzieli się na szeroki i wąski pas
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)