Merck
SLW3212/18
Pyrex® Mixing cylinder, class A
2000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3212/18
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
polyethylene stopper
Połączenie
joint stopper45/40
Właściwości
graduations 20.0 mm
producent / nazwa handlowa
3212/18
SciLabware
Wysokość
545 mm
pojemność
2000 mL
Opis ogólny
  • Complies with ISO 4788
  • Printed with a batch code for a downloadable batch certificate
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
  • Graduations in white enamel for improved visibility with dark coloured solutions
  • Supplied with polyethylene stopper
  • Robust hexagonal glass foot
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)