Kluczowe dokumenty
SLW3212/06WC
Pyrex® Mixing cylinder, class A, works certified
25 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3212/06WC
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
polyethylene stopper
Połączenie
joint stopper14/23
Właściwości
graduations 0.5 mm
producent / nazwa handlowa
3212/06WC
SciLabware
Wysokość
193 mm
pojemność
25 mL
Opis ogólny
  • Zgodność z normą ISO 4788
  • Skalibrowany zgodnie z tolerancjami klasy A
  • Indywidualnie testowane i dostarczane z certyfikatem wskazującym dokładną objętość zawartą w 5 punktach na skali
  • Certyfikat zgodności ′H′
  • Nadruk z indywidualnym numerem seryjnym do certyfikacji partii
  • Wykonany z odpornego chemicznie szkła borokrzemowego Pyrex z sześciokątnym szkłem
  • Podziałka pokryta białą emalią dla lepszej widoczności w ciemnych roztworach
  • Dostarczany z polietylenowym korkiem
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)