Kluczowe dokumenty
SLW3152/16AWC
Pyrex® Volumetric flask, heavy duty, class A, amber, works certified, USP/ISO/DIN tolerances
capacity 250 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3152/16AWC
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass flask
Połączenie
joint ST/NS neck14/23
Właściwości
accuracy class A (ISO 1042 and DIN 12664, United States Pharmacopoeia (USP),conformity ′H′ certified)
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 3152/16AWC
wys. całkowita
220 mm
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Klasa A, kolor bursztynowy, certyfikat roboczy
  • Zgodność z normami ISO 1042 i DIN 12664
  • Skalibrowany zgodnie z tolerancjami wymaganymi przez Farmakopeę Stanów Zjednoczonych (USP), które są bardziej rygorystyczne niż normy ISO/DIN.
  • Każda kolba ma wygrawerowany indywidualny numer seryjny i jest dostarczana z certyfikatem kalibracji zgodnym z normami krajowymi
  • Wykonane ze szkła borokrzemianowego z bursztynową powłoką na powierzchniach zewnętrznych w celu ułatwienia stosowania z roztworami wrażliwymi na światło
  • Certyfikat zgodności "H
  • Korek z polietylenu
  • Napisy z białej emalii
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)