Kluczowe dokumenty
SLW1569/12DP
Pyrex® Aspirator bottles with ground glass side-socket and neck
2000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1569/12DP
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Połączenie
joint side arm29/32
joint stopper29/32
producent / nazwa handlowa
1569/12DP
SciLabware
Wysokość
262 mm , with stopper
średnica obudowy
138 mm
pojemność
2000 mL
2000 mL
śr. wewn. szyjki
29 mm
Opis ogólny
  • Complies with ISO 4796
  • Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
  • Ground neck
  • Supplied with glass stopper
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)