Kluczowe dokumenty
SLW1526/22D
Pyrex® Reagent bottles, unground narrow neck
capacity 20000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1526/22D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
Pyrex bottle
colorless bottle
narrow-mouth bottle
Połączenie
Joints ST/NS neck (59)
Właściwości
without cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1526/22D
średnica butelki × wys.
288 mm × 492 mm
pojemność
20000 mL
śr. wewn. szyjki
59 mm
Opis ogólny
  • Complies with ISO 4796
  • Borosilicate glass with unground neck
  • For use with rubber stoppers (not supplied)
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)