Kluczowe dokumenty
SLW1518/12
Pyrex® Media-Lab Bottles, plastic coated, with-out cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 2000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1518/12
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
borosilicate glass bottle
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL45)
opis
plastic coated
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
without cap
with printed trace code
without pouring ring
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1518/12
Wysokość
260 mm
średnica obudowy
136 mm
pojemność
2000 mL
Opis ogólny
  • Tylko butelki. Dostarczane bez zakrętki lub pierścienia do nalewania
  • Zgodność z normą ISO 4796
  • Szkło borokrzemianowe z przezroczystą powłoką z tworzywa PU zapewniającą dodatkową ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi
  • Zmniejsza ryzyko latającego szkła i rozprysków cieczy w przypadku stłuczenia
  • Nadruk z kodem śledzenia do pobrania certyfikatu partii
  • Certyfikat partii dostępny do pobrania ze strony www.scilabware.com
  • Powłoka odporna na sterylizację parową do 135 st. C
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)