Kluczowe dokumenty
SLW1515/20D
Pyrex® Reagent bottles, round bottom with reusable screw caps
capacity 15000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1515/20D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
PTFE seal
Pyrex bottle
black PBT cap
colorless bottle
round bottle
round bottom
white graduation
Połączenie
Joints threaded neck (SVL60)
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1515/20D
średnica butelki × wys.
258 mm × 460 mm
rozmiar korka
60 mm
pojemność
15000 mL
Opis ogólny
  • Complies with ISO 4796-1
  • Ideal for storage of reagents, analytical standards and culture media etc.
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Excellent resistance to chemical attack and high temperatures
  • Supplied with PBT screwcaps having a PTFE faced sealing disc
  • Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
  • Autoclavable
  • White graduations and marking spot
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)