Kluczowe dokumenty
SLW1470/10D
Pyrex® Crystallizing dish, flat bottom
500 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1470/10D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1470/10D
śr. × wys.
115 mm × 65 mm
pojemność
500 mL
Opis ogólny
  • Complies to DIN 12337
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Suitable for use up to 400°C
  • Chemically and thermally resistant
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)