SLW1137/06M
Pyrex® Erlenmeyer flask, graduated with SVL screwcaps
capacity 250 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1137/06M
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PBT cap
PTFE seal
Pyrex flask
flat bottom
Połączenie
joint neck SVL 42
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated
with cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1137/06M
śr. zewn. obudowy
85 mm
rozmiar korka
42
pojemność
250 mL
wys. kolby
130 mm
Opis ogólny
- Ideal for storage of culture specimens and media
- PBT screwcaps with PTFE faced sealing disc
- Erlenmeyer pattern
- Manufactured from Pyrex® borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
- White enamel graduations and marking spot
- Graduated to full capacity
Inne uwagi
Browse all Erlenmeyer flasks
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)