Kluczowe dokumenty
SLW1137/03D
Pyrex® Erlenmeyer flask, graduated with SVL screwcaps
capacity 100 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1137/03D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
PBT cap
PTFE seal
Pyrex flask
flat bottom
Połączenie
joint neck SVL 30
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated
with cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1137/03D
śr. zewn. obudowy
64 mm
rozmiar korka
30
pojemność
100 mL
wys. kolby
105 mm
Opis ogólny
  • Ideal for storage of culture specimens and media
  • PBT screwcaps with PTFE faced sealing disc
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex® borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to full capacity
Inne uwagi
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)