Kluczowe dokumenty
SLW1135/30D
Pyrex® Culture flask, narrow mouth, rimless
SciLabware 1135/30D
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1135/30D
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
Materiały
Pyrex flask
straight neck transparent borosilicate glass flask
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1135/30D
Wysokość
302 mm
śr. zewn. obudowy
166 mm
śr. zewn. szyjki
38 mm
pojemność robocza
2000 mL
typ wiązania
non-treated surface
non-treated surface
Opis ogólny
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Compatible with shaker equipment
  • Long, rimless tube neck for use with 4540/38P and 4550/38P closures
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass with white enamel markings
  • Compatible with either Aluminium or polypropylene closures
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)