Kluczowe dokumenty
SLW1080/02M
Pyrex® Boiling flask, flat bottom, wide neck
50 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1080/02M
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
Pyrex flask
flat bottom
single-neck
wide-neck
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
1080/02M
SciLabware
Wysokość
75 mm
śr. bańki
52 mm
pojemność
50 mL
50 mL
śr. wewn. szyjki
32 mm
Opis ogólny
  • Complies with DIN ISO 24450
  • With wide neck to facilitate easy addition of solid samples etc.
  • Flat base for standing on benches and hotplates etc.
  • Manufactured from Pyrex® glass for high resistance to thermal shock
  • Excellent chemical durability for contamination-free performance
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)