Kluczowe dokumenty
SLW1070/40D
Pyrex® Boiling flask, flat bottom, narrow neck
12000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1070/40D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
Materiały
Pyrex flask
flat bottom
single-neck
Właściwości
narrow neck
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
1070/40D
SciLabware
Wysokość
465 mm
średnica obudowy
300 mm
pojemność
12,000 mL
12000 mL
12000 mL
śr. wewn. szyjki
57 mm
Opis ogólny
  • Complies with DIN ISO 1773
  • Flat base for standing on benches and hotplates etc.
  • Manufactured from Pyrex® glass for high resistance to thermal shock
  • Excellent chemical durability for contamination-free performance
  • With white enamel marking spot
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)