SLW1000/14D
Pyrex® Griffin beakers, low form, with printed trace code
400 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1000/14D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
white graduation
Właściwości
low form
with printed trace code
producent / nazwa handlowa
1000/14D
SciLabware
Wys. × śr.
110 mm × 80 mm
pojemność
400 mL
Opis ogólny
- Zgodność z normami ISO 3819 i DIN 12331
- Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex
- Doskonała wydajność termiczna
- Wysoka odporność na działanie substancji chemicznych
- Nadruk z kodem śledzenia do pobrania certyfikatu partii
- Certyfikat partii dostępny do pobrania ze strony www.scilabware.com
- Biała podziałka i miejsce do znakowania
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)