Merck
SIK2703-10
Sigma-Aldrich
Pyridine-2,4,6-tricarboxylic acid - H3TDC
≥97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
≥97%
ciąg SMILES
n1c(cc(cc1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-6(11)3-1-4(7(12)13)9-5(2-3)8(14)15/h1-2H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
Klucz InChI
CHGYKYXGIWNSCD-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Produkt SiKEMIA
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)