Kluczowe dokumenty
QCRBNSET
Sigma-Aldrich
QuicTPD CRBN ligand Set
new
About This Item
opakowanie
pkg of 50 mg
Poziom jakości
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
5-Amino Thalidomide, Lenalidomide, Pomalidomide and C-5 Lenalidomide are recruiters of CRBN protein that can be leveraged for targeted protein degradation research. They are provided at 50 mg each.
Zastosowanie
Useful for construction of CRBN based partial protacs of full protacs, by utilizing the amine terminus to add suitable linkers with peptide coupling reactions. These can also be used as controls/competitors to confirm target engagement of putative protacs.
Cechy i korzyści
Quantities provided are sufficient to do atleast 96 reactions at 2 micromole each with a D2B approach with a library of suitable bifunctional linkers ending in carboxylic acid terminus to generate a library of partial protacs or full protacs.
Inne uwagi
CRBN Ligand Set part of QuicTPD kit
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1A - STOT RE 2
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)