Kluczowe dokumenty
PCL10K
Sigma-Aldrich
PCL Nanoparticles
10 μm average diameter
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
średnia średnica
10 μm
Opis ogólny
PCL particles are made with poly(Ɛ-caprolactone) with a MW of 14,000.10 mg/ml particle suspension in DI water. Sonicate or vortex the particles before each use.
Informacje prawne
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Polimerowe przeciwutleniacze są obiecujące w dostarczaniu leków o doskonałej biodostępności i potencjale przeciwutleniającym.