Merck
P65401
Sigma-Aldrich
α-Pyridoin
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
powder
mp
156-160 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(c1ccccn1)C(=O)c2ccccn2
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-11(9-5-1-3-7-13-9)12(16)10-6-2-4-8-14-10/h1-8,11,15H
Klucz InChI
ZKBDAJDDDOIASC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)