Kluczowe dokumenty
P1101
D-Penicillamine disulfide
97%, cell analysis
Synonim(y):
3,3′-Dithiobis(2-amino-3-methylbutanoic acid), 3,3′-Dithiobis(2-amino-3-methylbutyric acid), 3,3′-Dithiobis-D-valine, S,S′-Bi(D-penicillamine), NSC 87505
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
D-Penicillamine disulfide, 97%
Próba
97%
Formularz
powder or crystals
aktywność optyczna
[α]25/D −75°, c = 1 in 1 M NaOH
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
white
mp
204 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
cell analysis
ciąg SMILES
CC(C)(SSC(C)(C)[C@@H](N)C(O)=O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C10H20N2O4S2/c1-9(2,5(11)7(13)14)17-18-10(3,4)6(12)8(15)16/h5-6H,11-12H2,1-4H3,(H,13,14)(H,15,16)/t5-,6-/m0/s1
Klucz InChI
POYPKGFSZHXASD-WDSKDSINSA-N
Zastosowanie
- Aktywność cząsteczek zapalenia skórno-mięśniowego
- Aktywność przeciwczerniakowa apoptogennych zmiataczy karbonylu
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?