Kluczowe dokumenty
OCNQCK490
Sigma-Aldrich
EDC Conjugation Kit for Carboxylic Cd-based Core/Shell Quantum Dots
fluorescence λem 490 nm, for 4 conjugation
About This Item
Kod UNSPSC:
43211915
NACRES:
NA.23
fluorescencja
λem 490 nm
Opis ogólny
Components:
  • QSH
  • EDC
  • Coupling Buffer
  • Quenching Buffer
  • Storage Buffer
  • Tubes 4 x 1.7 mL
Informacje prawne
Product of Ocean Nanotech, LLC.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Stomach,large intestine,lymph node
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)