OCNQAK620
SMCC Conjugation Kit for Amine Cd-based Core/Shell Quantum Dots
fluorescence λem 620 nm, for 4 conjugation
About This Item
Polecane produkty
fluorescencja
λem 620 nm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Components:
- QSA
- Sulfo-SMCC
- Traut′s Reagent
- Coupling Buffer
- Storage Buffer
- Quenching Buffer
- Tubes 4 x 1.7 mL
Informacje prawne
Product of Ocean Nanotech, LLC.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)