Kluczowe dokumenty
OCNIAK10
Sigma-Aldrich
SMCC Conjugation Kit for Iron Oxide (III) Nanoparticles
10 nm, amine functionalized, 5 mg/mL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Formularz
nanoparticles
stężenie
5 mg/mL
wielkość cząstki
10 nm
grupa funkcyjna
amine
Zastosowanie
Nanocząstki tlenku żelaza są magnetycznymi monokryształami i mogą być stosowane jako odczynniki kontrastowe do obrazowania rezonansu magnetycznego do obrazowania in vivo, nośnik do dostarczania leków, genertor hipertermii do terapii, adiuwant do szczepionek i sonda magnetyczna do diagnostyki in vitro. Te zakończone aminami nanokryształy tlenku żelaza o różnych średnicach (10 nm-30 nm) są teraz dostępne w łatwym w użyciu zestawie, aby umożliwić badaczom sprzęganie białek/ligandów według własnego wyboru z tymi nanocząstkami tlenku żelaza. Zestaw służy do specyficznego sprzęgania nanocząstek tlenku żelaza i ligandów zawierających tiol z niskim niespecyficznym wiązaniem. Zawiera odczynniki i składniki wystarczające do przeprowadzenia 5 reakcji koniugacji przy użyciu 1 mg nanocząstek tlenku żelaza na reakcję. Nanocząstki tlenku żelaza są aktywowane za pomocą SMCC (bursztynoimidyl 4-(N-maleimidometylo) cykloheksano-1-karboksylan), a następnie koniugowane z grupami tiolowymi obecnymi na docelowym białku/ligandzie, takim jak albumina surowicy bydlęcej, streptawidyna i immunoglobulina.
Informacje prawne
Produkt firmy Ocean Nanotech, LLC.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)