NRS5600IPV8
Norell® valved 5 mm NMR tubes for intermediate pressure
frequency 600 MHz, L 8 in., thin wall
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass tube
Właściwości
thin wall
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Norell S-5-600-IPV-8
Parametry
10.5 bar max. pressure (150 psi) (1050 kPa, medium wall)
14 bar max. pressure (200 psi) (1400 kPa, heavy wall)
600 MHz frequency
7 bar max. pressure (100 psi) (700 kPa, thin wall)
Długość
8 in.
probówka śr.
5 mm