NORS53007
Norell® Select Series™ 5 mm NMR tubes
frequency 300 MHz
Synonim(y):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
glass tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Norell S-5-300-7
Parametry
300 MHz frequency
Długość
7 in.
śr. zewn. × śr. wewn.
5 mm × 4.2 mm
wygięcie
±0.025 mm
koncentryczność
±0.007 mm
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.77 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Norell® Select Series™ NMR tubes are manufactured from ASTM Type 1 Class A glass.
- The material offers improved thermal shock resistance and a low thermal expansion coefficient.
- Ideal for use in varying temperature applications, safe for cold storage refrigeration, and freeze/thaw cycling.
- Compatible with new-generation lab automation systems.
- Features a NorLoc™ cap for sample protection during critical applications.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)