Kluczowe dokumenty
MT51344709
Mettler-Toledo perfectION combination electrode
About This Item
Kod UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
Materiały
epoxy shaft
glass membrane (solid state)
opis
BNC connector
Reference electrolyte Ion Electrolyte B
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51344709
zakres pomiaru temperatury
0-80 °C
dł. kabla
1.2 m
zakres pH
10-14
Opis ogólny
Mettler Toledo 8149 ISE Kombinowana elektroda jonoselektywna oznacza, że pomiar ISE nigdy nie był tak prosty!
Nowe złącze 8153 kombinowanych elektrod jonoselektywnych łączy trzy zalety w jednym narzędziu: Roztwór elektrolitu może łatwo przepływać przez złącze, naciskając głowicę elektrody w dół. Zapewnia to optymalne czyszczenie złącza między pomiarami, a elektrolit może być łatwo opróżniony i ponownie napełniony w razie potrzeby.
8153 to złącze tulejowe, które umożliwia optymalny kontakt między elektrolitem a roztworem pomiarowym, nawet w trudnych próbkach.
Cechy i zalety
Wszystkie kombinowane elektrody jonoselektywne składają się z elektrody pomiarowej wraz ze zintegrowanym odniesieniem. Nie ma zatem potrzeby stosowania dodatkowej elektrody referencyjnej.
  • Czujnik z dołączonym kablem i złączem BNC
  • Elektrolit odniesienia (60 ml)
  • Instrukcja obsługi
    Aby zapewnić bezproblemowe rozpoczęcie pomiarów ISE, wymagane wzorce kalibracyjne i roztwory ISA (Ionic Strength Adjuster) można zamówić w tym samym czasie.
grzebień CN
Informacje prawne
Click & Clear is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
perfectION is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)